missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NAMPT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (BLR058F)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17755679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17755679 100 μL 100 microlitros
17765679 10 μL 10 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17755679 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA544309

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Epitope retrieval with citrate buffer pH6.0 is recommended for FFPE cell sections.

Visfatin, also known as pre-B cell colony-enhancing factor, is an adipocytokine that is abundantly secreted by visceral adipose tissue, with insulin mimetic effects. Visfatin mimics insulin signaling by binding to the insulin receptor and reducing glucose release from liver cells, while stimulating glucose utilization in adipocytes and myocytes. Visfatin is also invoved in enhancement of cell proliferation, biosynthesis of nicotinamide mono-and dinucleotide and glucose homeostasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NAMPT
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon BLR058F
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación BBS with 0.1% BSA and 0.09% sodium azide; pH 8.2
génica NAMPT
N.º de referencia del gen P43490, Q99KQ4
Alias de gen 1110035O14Rik; AI314458; AI480535; DKFZp666B131; EC 2.4.2.12; hypothetical protein; MGC117256; NAmPRTase; NAMPT; nampt1; nampta; NAMPTP1; Nicotinamide phosphoribosyltransferase; nicotinamide phosphoribosyltransferase 1; nicotinamide phosphoribosyltransferase a; nicotinamide phosphoribosyltransferase pseudogene 1; PBEF; Pbef1; pre-B cell-enhancing factor; pre-B-cell colony enhancing factor 1; pre-B-cell colony-enhancing factor 1; Pre-B-cell colony-enhancing factor 1 homolog; pre-B-cell colony-enhancing factor 1 precursor; VF; VISFATIN
Símbolos de los genes NAMPT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide representing a region between residue 400 and 450 of human Nicotinamide phosphoribosyltransferase precursor (NAMPT).
Método de purificación Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10135, 59027
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.