missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NAMPT Monoclonal Antibody (1D3A12)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11315363
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11315363 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11315363 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA515388

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-15388 targets PBEF1 in indirect ELISA, WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15388 immunogen is purified recombinant fragment of PBEF1 (aa338-479) expressed in E. Coli.

Visfatin, also known as pre-B cell colony-enhancing factor, is an adipocytokine that is abundantly secreted by visceral adipose tissue, with insulin mimetic effects. Visfatin mimics insulin signaling by binding to the insulin receptor and reducing glucose release from liver cells, while stimulating glucose utilization in adipocytes and myocytes. Visfatin is also invoved in enhancement of cell proliferation, biosynthesis of nicotinamide mono-and dinucleotide and glucose homeostasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NAMPT
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D3A12
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación Ascites with 0.03% sodium azide
génica NAMPT
N.º de referencia del gen P43490
Alias de gen 1110035O14Rik; AI314458; AI480535; DKFZp666B131; EC 2.4.2.12; hypothetical protein; MGC117256; NAmPRTase; NAMPT; nampt1; nampta; NAMPTP1; Nicotinamide phosphoribosyltransferase; nicotinamide phosphoribosyltransferase 1; nicotinamide phosphoribosyltransferase a; nicotinamide phosphoribosyltransferase pseudogene 1; PBEF; Pbef1; pre-B cell-enhancing factor; pre-B-cell colony enhancing factor 1; pre-B-cell colony-enhancing factor 1; Pre-B-cell colony-enhancing factor 1 homolog; pre-B-cell colony-enhancing factor 1 precursor; VF; VISFATIN
Símbolos de los genes NAMPT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of PBEF1 (aa338-479) expressed in E. Coli.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.