Learn More
Nampt-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16496046
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496046 100 mg 100 miligramos
16431637 50 mg 50 miligramos
16408177 5 mg 5 miligramos
16465458 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496046 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12971
MedChemExpress Nampt-IN-1 (LSN3154567) is a potent and selective NAMPT inhibitor. Nampt-IN-1 inhibits purified NAMPT with an IC50 of 3.1 nM.
Nampt-IN-1 (LSN3154567) is a potent and selective NAMPT inhibitor. Nampt-IN-1 inhibits purified NAMPT with an IC50 of 3.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nampt-IN-1
CAS 1698878-14-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25N3O5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo LSN3154567
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (595.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(C=C(NS(CC(C)(C)O)(=O)=O)C=C2)=C2C1)COC3=CN=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 419.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.49
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease