Learn More
Namitecan, MedChemExpress
Código de producto. 16496188
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496188 10 mg 10 miligramos
16458787 5 mg 5 miligramos
16421449 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496188 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14821
MedChemExpress Namitecan is a potent topoisomerase I inhibitor, with antitumor property.
Namitecan is a potent topoisomerase I inhibitor, with antitumor property.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Namitecan
Forma física Solid
CAS 372105-27-6
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22N4O5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo ST-1968
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (575.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(/C=N/OCCN)C5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 434.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.44
Porcentaje de pureza 98.11%