Learn More
Naminidil, MedChemExpress
Código de producto. 16482898
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482898 10 mg 10 miligramos
16405647 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482898 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100276
MedChemExpress Naminidil is a cyanoguanidine KATP opener.
Naminidil is a cyanoguanidine KATP opener.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naminidil
Forma física Solid
CAS 220641-11-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H19N5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo BMS 234303-01
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (464.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)[C@H](N/C(NC#N)=N/C1=CC=C(C#N)C=C1)C
Peso molecular (g/mol) 269.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.34
Porcentaje de pureza 98.63%