Learn More
NAMI-A, MedChemExpress
Código de producto. 16490218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490218 5 mg 5 miligramos
16463727 50 mg 50 miligramos
16457758 10 mg 10 miligramos
16427616 100 mg 100 miligramos
16421809 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19376
MedChemExpress NAMI-A is a ruthenium-based drug characterised by the selective activity against tumour metastases, inhibits the adhesion and migration.
NAMI-A is a ruthenium-based drug characterised by the selective activity against tumour metastases, inhibits the adhesion and migration.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NAMI-A
Forma física Solid
CAS 201653-76-1
Color Red
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10Cl4N2ORuS.C3H4N2.H
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad H2O : 8.28 mg/mL (18.07 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES Cl[Ru](Cl)(Cl)(Cl)(C)[N]1=CNC=C1.O=S(C)C.[-].[H+].C2=CNC=N2
Peso molecular (g/mol) 458.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.18
Porcentaje de pureza 98.0%