Learn More
Naltrexona, TRC
Código de producto. 30134935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134935 2.5 g 2.50 g
30133799 1 g 1 g
17920405 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN2857452.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16590-41-3
Fórmula molecular C20 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 341.4
Sinónimo (5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one, Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy- (8CI), (-)-Naltrexone, 1-N-Cyclopropylmethyl-7,8-dihydro-14-hydroxynormorphinone, Depotrex, EN 1639, N-Cyclopropylmethylnoroxymorphone, Naltrel, Naltrexone, Nemexin, Trexonil, UM 792, Vivitrex, Vivitrol
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(ciclopropilmetil)-4a,9-dihidroxi-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-7-one
SMILES Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naltrexone
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1627