Learn More
Clorhidrato de naltrexona, TRC
Código de producto. 17910405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17910405 1 g 1 g
17974495 10 g 10 g
17962195 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17910405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN2857501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16676-29-2
Fórmula molecular C20 H23 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 377.86
Sinónimo (5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride (1:1), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride, (5α)- (9CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8CI), Antaxone, Depade, EN 1639A, NIH 8503, Nalorex, Naltrexone hydrochloride, ReVia, Trexan
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(ciclopropilmetil)-4a,9-dihidroxi-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-7-one; Cloruro
SMILES Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naltrexone hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1394
Porcentaje de pureza >95%