Learn More
Clorhidrato de naltrexona, Mikromol™
Código de producto. 17943966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17943966 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17943966 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0233.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de naltrexona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naltrexone hydrochloride
CAS 16676-29-2
Nombres de analitos o componentes Naltrexone hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H23 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Antaxone, Depade, EN 1639A, NIH 8503, Nalorex, Naltrexone hydrochloride, ReVia, Trexan, (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride (1:1), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride, (5alpha)- (9CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
SMILES Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36O
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(ciclopropilmetil)-4a,9-dihidroxi-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 377.86
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 377,1394 g/mol