Learn More
Clorhidrato de naltrexona, LoGiCal
Código de producto. 30458520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458520 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458520 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0233.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naltrexone hydrochloride
CAS 16676-29-2
Nombres de analitos o componentes Naltrexone hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C20 H23 N O4 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Antaxone, Depade, EN 1639A, NIH 8503, Nalorex, Naltrexone hydrochloride, ReVia, Trexan, (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one Hydrochloride (1:1), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride, (5alpha)- (9CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36O
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(ciclopropilmetil)-4a,9-dihidroxi-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 377.86
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 377,1394 g/mol