Learn More
Naltrexona-d3 (100ug/ml en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naltrexone-D3 |
| CAS | 1261080-26-5 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | C20 2H3 H20 N O4 |
| Cantidad | 1 x 1 mL |
| Sinónimo | Naltrexone-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1/i10D2,11D |
| SMILES | [2H]C([2H])(N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35)C6([2H])CC6 |
| Nombre IUPAC | (4R,4aS,7aR,12bS)-3-[dideuterio-(1-deuteriociclopropil)metil]-4a,9-dihidroxi-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-7-one |
| Peso molecular (g/mol) | 344.42 |
| Mostrar más |