Learn More
Éster de N-succinidil Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lisina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428658 5 g 5 g
15446986 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62068.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester is used as a local anesthetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de N-succinidil Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lisina se utiliza como anestésico local.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30189-36-7
Fórmula molecular C20H33N3O8
Peso molecular (g/mol) 443.50
Número MDL MFCD00057898
Clave InChI IQVLXQGNLCPZCL-UGPWUYPHNA-N
Sinónimo boc-lys boc-osu, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n, a,n, a-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n,n-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, boc-lys-boc-osu, pubchem14936, boc-lys boc-osu calc. based on dry substance, c/n, 2,5-dioxoazolidinyl 2s-2,6-bis tert-butoxy carbonylamino hexanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n∼2∼,n∼6∼-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysinate
PubChem CID 13875534
Nombre IUPAC 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl (2S)-2,6-bis({[(tert-butoxy)carbonyl]amino})hexanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester
Punto de fusión 184°C
Color Blanco
Beilstein 1559007
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.49
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo