Learn More
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438618 100 g 100 g
15428618 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62019.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2483-46-7 | C16H30N2O6 | 346.42 g/mol
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine is used as fine chemical intermediate, synthesis intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lisina se utiliza como un importante intermediario químico y en la síntesis.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, éter, acetato de etilo y metanol.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2483-46-7
Fórmula molecular C16H30N2O6
Peso molecular (g/mol) 346.42
Número MDL MFCD00038515
Clave InChI FBVSXKMMQOZUNU-LDGXTIHJNA-N
Sinónimo boc-lys boc-oh, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylaminohexanoic acid, boc-lys boc, s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, di-boc-l-lysine, na, ne-bis-boc-l-lysine, boc-l-lys boc-oh, boc-l-lys boc, boc-l-lysine boc, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylamino-hexanoic acid
PubChem CID 7349648
Nombre IUPAC (2S)-2,6-bis({[(tert-butoxy)carbonyl]amino})hexanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and methanol
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.42
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de fusión baja