Learn More
NAlpha, NEpsilon-Bis-boc-L-lisina, TRC
Código de producto. 30240892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240892 1 g 1 g
30240579 5 g 5 g
30240533 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6569951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2483-46-7
Fórmula molecular C16 H30 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 346.42
Sinónimo L-Lysine, N2,N6-bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-, Lysine, N2,N6-dicarboxy-, N2,N6-di-tert-butyl ester (7CI), Lysine, N2,N6-dicarboxy-, N2,N6-di-tert-butyl ester, L- (8CI), N2,N6-Bis[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-lysine, (S)-2,6-Bis(tert-butoxycarbonylamino)hexanoic acid, (S)-2,6-Bis(tert-butyloxycarbonylamino)hexanoic acid, Di(N-Boc)-L-lysine, Di-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, Di[N-(tert-Butoxycarbonyl)]-L-lysine, N,N'-Bis(tert-butoxycarbonyl)-(S)-lysine, N,N'-Bis-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, N,N'-Di-tert-butoxycarbonyl-L-lysine, N2,N6-Bis(tert-butoxycarbonyl)-L-lysine, NSC 164052
Nombre IUPAC (2S)-2,6-bis[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonilamino]ácido hexanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Na, Ne-Bis-boc-L-lysine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H30N2O6/c1-15(2,3)23-13(21)17-10-8-7-9-11(12(19)20)18-14(22)24-16(4,5)6/h11H,7-10H2,1-6H3,(H,17,21)(H,18,22)(H,19,20)/t11-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.2104
Condiciones de envío Temperatura ambiente