Learn More
Nalfa,Ndelta,Nomega-tris(benciloxicarbonil)-L-arginina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488406 1 g 1 g
15498406 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63621.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14611-34-8 | C30H32N4O8 | 576.606 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14611-34-8
Fórmula molecular C30H32N4O8
Peso molecular (g/mol) 576.606
Número MDL MFCD00038693
Clave InChI YSGAXJCIEJGVFV-RUZDIDTESA-N
Sinónimo Z-Arg(Z)2-OH
PubChem CID 131843446
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)-5-[fenilmetoxicarbonil-[(E)-N'-fenilmetoxicarbonilcarbamimidoil]amino]pentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCCN(C(=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha,Ndelta,Nomega-Tris(benzyloxycarbonyl)-L-arginine
Punto de fusión 139°C
Beilstein 3079013
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.6
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido