Learn More
Nalfa-Fmoc-S-tritil-D-cisteína, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428838 5 g 5 g
15418838 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62301.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 167015-11-4 | C37H31NO4S | 585.718 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167015-11-4
Fórmula molecular C37H31NO4S
Peso molecular (g/mol) 585.718
Número MDL MFCD00151922
Clave InChI KLBPUVPNPAJWHZ-UUWRZZSWSA-N
Sinónimo fmoc-d-cys trt-oh, n-fmoc-s-trityl-d-cysteine, fmoc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl-d-cysteine, d-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, ambotzfaa1035, pubchem19012
PubChem CID 7168037
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-tritilsulfanilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-S-trityl-D-cysteine
Punto de fusión 172°C to 176°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7558914
Formula Weight (peso de la fórmula) 587.71
Porcentaje de pureza 98%