Learn More
Nalfa-Fmoc-O-terc-butil-L-treonina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426228 10 g 10 g
15416228 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59808.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 71989-35-0 | C23H27NO5 | 397.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71989-35-0
Fórmula molecular C23H27NO5
Peso molecular (g/mol) 397.47
Número MDL MFCD00077075
Clave InChI LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
Sinónimo fmoc-thr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr t-bu-oh, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-l-threonine, fmoc-thr otbu-oh
PubChem CID 6364643
Nombre IUPAC ácido (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]butanoico
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine
Punto de fusión 131°C to 134°C
Cantidad 10 g
Beilstein 4581133
Rotación óptica +16° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.46
Porcentaje de pureza 98%