Learn More
Nalfa-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentametil-2,3-dihidrobenzo[b]furan-5-ilsulfonil)-D-arginina, 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-D-arginine |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 9537282 |
| Nombre IUPAC | ácido 5-{[amino(2,2,4,6,7-pentametil-2,3-dihidro-1-benzofuran-5-sulfonamido)metilideno]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-il)metoxi]carbonil}amino)pentanoico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 648.77 |
| Porcentaje de pureza | 98% |