Learn More
Nalfa-Fmoc-Ngamma-tritil-L-asparagina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485888 5 g 5 g
15495888 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59536.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 132388-59-1 | C38H31N2O5 | 595.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132388-59-1
Fórmula molecular C38H31N2O5
Peso molecular (g/mol) 595.68
Número MDL MFCD00077049
Clave InChI KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-M
Sinónimo fmoc-asn trt-oh, nalpha-fmoc-ngamma-trityl-l-asparagine, ambotzfaa1015, n-fmoc-n4-trityl-l-asparagine, pubchem9947, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, fmoc-n'-trityl-l-asparagine, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-ngamma-trityl-l-asparagine, n-9-fluorenyl methoxy carbonyl-n-trityl-l-asparagine
PubChem CID 640248
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-4-oxo-4-(tritilamino)butanoico
SMILES [O-]C(=O)[C@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-Ngamma-trityl-L-asparagine
Punto de fusión 201°C to 204°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4343823
Rotación óptica −15° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.67
Porcentaje de pureza 97%