Learn More
Nalfa-Fmoc-Nepsilon-benciloxicarbonil-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449318 5 g 5 g
15459318 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449318 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62866.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86060-82-4 | C29H30N2O6 | 502.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86060-82-4
Fórmula molecular C29H30N2O6
Peso molecular (g/mol) 502.57
Número MDL MFCD00065662
Clave InChI KRULQRVJXQQPQH-CYLJNIGPNA-N
Sinónimo fmoc-lys z-oh, fmoc-lys cbz-oh, n, a-fmoc-n, a-z-l-lysine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-6-phenylmethoxycarbonylamino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, lysine derivative 4, pubchem19681, fmoc-l-lys z-oh, fmoc-n-epsilon-cbz-l-lysine, n alpha-fmoc-n epsilon-z-l-lysine
PubChem CID 3013736
SMILES OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine
Punto de fusión 110°C to 120°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3578530
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-6-(fenilmetoxicarbonilamino)hexanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.56
Porcentaje de pureza 98%