Learn More
Nalfa-Fmoc-Ndelta-tritil-L-glutamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-L-glutamine |
| Punto de fusión | 165°C to 172°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 4343953 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Rotación óptica | −14° (c=1 in DMF) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 610.71 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-L-glutamine
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-L-glutamine