Learn More
Nalfa-Fmoc-Ndelta-tritil-L-glutamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405278 5 g 5 g
15415278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59080.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 132327-80-1 | C39H34N2O5 | 610.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132327-80-1
Fórmula molecular C39H34N2O5
Peso molecular (g/mol) 610.71
Número MDL MFCD00077056
Clave InChI WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
Sinónimo fmoc-gln trt-oh, nalpha-fmoc-ndelta-trityl-l-glutamine, fmoc-glutamine trt-oh, n-fmoc-n5-trityl-l-glutamine, n, a-fmoc-n, a-trityl-l-glutamine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-oxo-5-tritylamino pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, pubchem10017, fmoc-l-gln trt-oh, ksc180c8t
PubChem CID 10919157
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-oxo-5-(tritilamino)pentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-L-glutamine
Punto de fusión 165°C to 172°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4343953
Sensibilidad Moisture sensitive
Rotación óptica −14° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.71
Porcentaje de pureza 98%