Learn More
Nalfa-Fmoc-Ndelta-tritil-D-glutamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459058 5 g 5 g
15449058 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62539.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 200623-62-7 | Molecular Formula: C39H34N2O5 | Molecular Weight: 610.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 200623-62-7
Fórmula molecular C39H34N2O5
Peso molecular (g/mol) 610.71
Número MDL MFCD00151924
Clave InChI WDGICUODAOGOMO-PGUFJCEWSA-N
Sinónimo fmoc-d-gln trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-d-glutamine, fmoc-gln trt, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, ambotzfaa1322, pubchem12399, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-gamma-trityl-d-glutamine, n∼2∼-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n-triphenylmethyl-d-glutamine, 2r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-triphenylmethyl carbamoyl butanoic acid
PubChem CID 24820181
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-oxo-5-(tritilamino)pentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-D-glutamine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.7
Porcentaje de pureza 98%