Learn More
Nalfa-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentametil-2,3-dihidrobenzo[b]furan-5-ilsulfonil)-L-beta-homoarginina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455225 250 mg 250 miligramos
15445225 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455225 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52115.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 401915-53-5 | C35H42N4O7S
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401915-53-5
Fórmula molecular C35H42N4O7S
Número MDL MFCD03788172
Sinónimo Fmoc-Homoarg(Pbf)-OH
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-L-beta-homoarginine
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 662.8
Porcentaje de pureza 95%