Learn More
Nalfa-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentametil-2,3-dihidrobenzo[b]furan-5-ilsulfonil)-L-arginina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485435 25 g 25 g
15475435 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59039.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 154445-77-9 | C34H40N4O7S | 648.775 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154445-77-9
Fórmula molecular C34H40N4O7S
Peso molecular (g/mol) 648.775
Número MDL MFCD00235804
Clave InChI HNICLNKVURBTKV-NDEPHWFRSA-N
Sinónimo fmoc-arg pbf-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-3-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, nalpha-fmoc-nomega-pbf-l-arginine, fmoc-arg pbf, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, fmoc-arg pdf-oh, pubchem9946, fmoc-l-arg pbf-oh, fmoc-arg pbf-oh hplc, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-omega-2,2,4
PubChem CID 11354259
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-[[amino-[(2,2,4,6,7-pentametil-3H-1-benzofuran-5-il)sulfonilamino]metilideno]amino]-2(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)N)C)CC(O2)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-L-arginine
Cantidad 25 g
Beilstein 8302671
Rotación óptica −5.5° (c=1 in DMF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.77
Porcentaje de pureza 98%