Learn More
Clorhidrato de Nalfa-Fmoc-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446088 1 g 1 g
15456088 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59696.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 139262-23-0 | C21H25ClN2O4 | 404.89 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate and in the synthesis of nε-(7-diethylaminocoumarin-3-carboxyl)- and nε-(7-methoxycoumarin-3-carboxyl)-l-fmoc lysine as tools for protease cleavage detection by fluorescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo y en la síntesis de nε-(7-dietilaminocumarin-3-carboxil)-l-lisina de fmoc y nε-(7-metoxicoumarin-3-carboxilo)-l-lisina de fmoc, donde funcionan como herramientas para la detección por fluorescencia de la escisión de la proteasa.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida (0,3 g en 2 ml).
Notas
Almacenar alejado del calor y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139262-23-0
Fórmula molecular C21H25ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 404.89
Número MDL MFCD00190889
Clave InChI MVMZFAIUUXYFGY-UPGKADEYNA-N
Sinónimo fmoc-lys-oh.hcl, fmoc-lys-oh hydrochloride, fmoc-lys-oh hcl, nalpha-fmoc-l-lysine hydrochloride, fmoc-l-lysine hydrochloride, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine hydrochloride, l-lysine, n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-, monohydrochloride, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-aminohexanoic acid hydrochloride, fmoc-l-lysine hcl, fmoc-lys-oh. hcl
PubChem CID 11858928
Nombre IUPAC (2S)-6-amino-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid hydrochloride
SMILES Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-L-lysine hydrochloride
Cantidad 1 g
Beilstein 8663370
Información de solubilidad Soluble in dimethyl formamide (0.3g in 2ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.89
Porcentaje de pureza 98%