Learn More
NAlpha-Fmoc-D-histidina, TRC
Código de producto. 30179346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179346 1 g 1 g
30179311 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6330051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157355-79-8
Fórmula molecular C21H19N3O4
Peso molecular (g/mol) 377.39
Sinónimo N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-histidine
Nombre IUPAC (((9H-flúre-9-il)metoxi)carbonil)-D-histidina
SMILES O=C(O)[C@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CN=CN4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-D-histidine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H19N3O4/c25-20(26)19(9-13-10-22-12-23-13)24-21(27)28-11-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,10,12,18-19H,9,11H2,(H,22,23)(H,24,27)(H,25,26)/t19-/m1/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.14