Learn More
NAlfa-Cbz-L-triptófano, TRC
Product Code. 30353882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad unitSize
30353882 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30353882 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC22779525G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Nalpha-Cbz-L-tryptophan
CAS 7432-21-5
Fórmula molecular C19H18N2O4
Cantidad 25 g
Sinónimo N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-tryptophan, N-Carboxy-L-tryptophan N-Benzyl Ester, (S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid, Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan, Carbobenzoxy-L-tryptophan, L-(Carbobenzyloxy)tryptophan, N-(Benzyloxycarbonyl)tryptophan, N-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan, N-Carbobenzoxy-L-tryptophan, N-Carbobenzyloxy-L-tryptophan, N-Cbz-L-Tryptophan, NSC 521831, Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18N2O4/c22-18(23)17(10-14-11-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-19(24)25-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,11,17,20H,10,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(1H-indol-3-il)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
Peso molecular (g/mol) 338.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1267