Learn More
Éster bencílico de N-alfa-carbobenciloxi-L-arginina p-toluenosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nalpha-Carbobenzyloxy-L-arginine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate |
| CAS | 649767-16-8 |
| Fórmula molecular | C28H34N4O7S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N2-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-arginine Phenylmethyl Ester mono(4-Methylbenzenesulfonate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26N4O4.C7H8O3S/c22-20(23)24-13-7-12-18(19(26)28-14-16-8-3-1-4-9-16)25-21(27)29-15-17-10-5-2-6-11-17;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-6,8-11,18H,7,12-15H2,(H,25,27)(H4,22,23,24);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t18-;/m0./s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-5-carbamimidamido-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoato de bencilo; ácido 4-metilbencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 570.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 570.2148 |