Learn More
NAlfa-carbobenciloxi-beta-amino-L-alanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Na-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diamiopropionic Acid |
| CAS | 35761-26-3 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N2 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-3-Amino-2-(Carbobenzoxyamino)Propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O4/c12-6-9(10(14)15)13-11(16)17-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | NC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-3-amino-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0954 |