Learn More
Nalfa-Boc-Ngamma-tritil-L-asparagina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428958 1 g 1 g
15438958 5 g 5 g
15448958 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62446.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 132388-68-2 | C28H30N2O5 | 474.557 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132388-68-2
Fórmula molecular C28H30N2O5
Peso molecular (g/mol) 474.557
Número MDL MFCD00153299
Clave InChI PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
Sinónimo boc-asn trt-oh, nalpha-boc-ngamma-trityl-l-asparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ngamma-trityl-l-asparagine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, boc-n-beta-trityl-l-asparagine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, boc-ngamma-trityl-d-asparagine, boc-asn-trt-oh, pubchem18974, n, a-boc-n, a-trityl-l-asparagine
PubChem CID 11385960
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxo-4-(tritilamino)butanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-L-asparagine
Punto de fusión 202°C to 205°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4339761
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.55
Porcentaje de pureza 98%