Learn More
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15477628 25 g 25 g
15467628 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61126.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84624-27-1 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lisina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida. No soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien sellado. Se debe almacenar con refrigeración. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84624-27-1
Fórmula molecular C26H32N2O6
Peso molecular (g/mol) 468.55
Número MDL MFCD00062032
Clave InChI JYEVQYFWINBXJU-ANBDAQEENA-N
Sinónimo boc-lys fmoc-oh, n-boc-n'-fmoc-l-lysine, n2-boc-n6-fmoc-l-lysine, n-boc-n-fmoc-l-lysine, boclys fmoc, n-epsilon-fmoc-alpha-t-boc-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, pubchem14939, n, a-boc-n, a-fmoc-l-lysine
PubChem CID 10983524
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Punto de fusión 93°C to 98°C
Color White
Beilstein 3576584
Información de solubilidad Soluble in dimethylformamide. Insoluble in water.
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-6-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido