Learn More
Nalfa-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lisina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498688 5 g 5 g
15408698 250 mg 250 miligramos
15488688 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498688 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62116.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 115186-31-7 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysine is commonly used in the synthesis of aza-amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La Nalfa-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lisina se utiliza comúnmente en la síntesis de los aminoácidos aza.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115186-31-7
Fórmula molecular C26H32N2O6
Peso molecular (g/mol) 468.55
Número MDL MFCD00076966
Clave InChI JYEVQYFWINBXJU-ANBDAQEENA-N
Sinónimo boc-d-lys fmoc-oh, n-boc-n'-fmoc-d-lysine, boc-l-lys fmoc-oh, boc-n-epsilon-fmoc-d-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-lysine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzbaa1040, n-boc-n-fmoc-d-lysine, pubchem12013, n2-boc-n6-fmoc-d-lysine
PubChem CID 14019424
Nombre IUPAC ácido (2R)-6-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysine
Punto de fusión 117°C to 123°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.55
Porcentaje de pureza 95%