Learn More
Nalfa-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentametil-2,3-dihidrobenzo[b]furan-5-sulfonil)-L-arginina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15445545 5 g 5 g
15435545 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62148.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 200124-22-7 | C24H38N4O7S | 526.649 g/mol
Nalpha-Boc-Nμ-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine is used as a triflating reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La Nalfa-Boc-Nµ-(2,2,4,6,7-pentametil-2,3-dihidrobenzo[b]furan-5-sulfonil)-L-arginina se utiliza como reactivo de triflación.
Solubilidad
Soluble en agua o ácido acético al 1 %.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 200124-22-7
Fórmula molecular C24H38N4O7S
Peso molecular (g/mol) 526.649
Número MDL MFCD00236821
Clave InChI CVFXPOKENLGCID-KRWDZBQOSA-N
Sinónimo boc-arg pbf-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, n-boc-n'-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sufonyl-l-arginine, ambotzbaa1067, boc-arg pbf-0h, n,a-boc-n, o-pbf-l-arginine, boc-arg pbf-oh tlc, o-2,2,4,6,7-pentamethyl-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, 2s-5-e-amino 2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-sulfonamido methylidene amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid
PubChem CID 11341472
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-[[amino-[(2,2,4,6,7-pentametil-3H-1-benzofuran-5-il)sulfonilamino]metilideno]amino]-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico
SMILES CC1=C2C(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)CC(O2)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water or 1% acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 526.65
Porcentaje de pureza 96%