Learn More
Nalpha-Boc-L-ornitina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418618 25 g 25 g
15498608 1 g 1 g
15408618 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15418618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62014.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21887-64-9 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21887-64-9
Fórmula molecular C10H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 232.28
Número MDL MFCD00076970
Clave InChI AMPVNPYPOOQUJF-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-orn-oh, boc-l-ornithine, n, a-boc-l-ornithine, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2s-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n2-boc-l-ornithine, nalpha-boc-l-ornithine, pubchem18983, nalpha-boc-l-ornithine;
PubChem CID 7018784
Nombre IUPAC Ácido pentanoico (2S)-5-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-L-ornithine
Punto de fusión 207°C to 208°C
Color Blanco
Beilstein 4313353
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo