Learn More
NAlfa-Boc-L-histidina, TRC
Código de producto. 30344892
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30344892 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30344892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB65622510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-L-histidine
CAS 17791-52-5
Fórmula molecular C11H17N3O4
Cantidad 10 g
Sinónimo N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-histidine, N-Carboxy-L-histidine N-tert-Butyl Ester, (+)-Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-histidine, (tert-Butoxycarbonyl)-L-histidine, (tert-Butoxycarbonyl)histidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)histidine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-histidine, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-histidine, NSC 334942, Nα-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-histidine, Nα-tert-Butoxycarbonyl-L-histidine, tert-Butyloxycarbonyl-L-histidine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m0/s1
SMILES O=C(O)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CN=CN1
Nombre IUPAC (terc-butoxicarbonil)-L-histidina
Peso molecular (g/mol) 255.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.12