Learn More
Clorhidrato de NAlfa-Boc-L-arginina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nalpha-Boc-L-arginine Hydrochloride |
| CAS | 35897-34-8 |
| Fórmula molecular | C11H22N4O4 . HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-arginine Hydrochloride, N2-Carboxy-L-arginine N2-tert-Butyl Ester Hydrochloride, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-guanidinopentanoic Acid Hydrochloride, N-tert-Butoxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, N-alpha-Butyloxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, NSC 334363 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22N4O4.ClH/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14);1H/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-5-carbamimidamido-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 274.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1408 |