Learn More
Clorhidrato de Nalfa-Boc-L-arginina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490389 25 g 25 g
15480389 5 g 5 g
15400399 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490389 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63611.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35897-34-8 | C11H23ClN4O4 | 310.78 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35897-34-8
Fórmula molecular C11H23ClN4O4
Peso molecular (g/mol) 310.78
Número MDL MFCD00065552
Clave InChI HDELGKMVZYHPPB-RZUXQYDTNA-N
Sinónimo boc-l-arg-oh.hcl.h2o, n-boc-l-arginine hydrochloride monohydrate, boc-arg-oh.hcl.h2o, boc-d-arg-oh hcl h2o, boc-arg-oh hcl h2o, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-arginine hydrochloride monohydrate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-carbamimidamidopentanoic acid hydrate hydrochloride, n-, a-boc-d-arginine hydrochloride monohydrate, pubchem14932, boc-l-arg-ohhclh2o
PubChem CID 2729004
SMILES Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-L-arginine hydrochloride
Color Blanco
Beilstein 3658939
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-carbamimidamidopentanoic acid hydrochloride
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.78
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo