Learn More
Nalfa-Boc-D-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449408 5 g 5 g
15459408 250 mg 250 miligramos
15439408 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62966.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106719-44-2 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106719-44-2
Fórmula molecular C11H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 246.31
Número MDL MFCD00076956
Clave InChI DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo boc-d-lys-oh, boc-l-lys-oh, n2-boc-d-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, nalpha-boc-d-lysine, n-, a-boc-d-lysine, boc-d-lysine, d-lysine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-alpha-t-butoxycarbonyl-d-lysine
PubChem CID 7018770
Nombre IUPAC ácido (2R)-6-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCN)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-D-lysine
Punto de fusión 196°C to 200°C
Cantidad 5 g
Rotación óptica −22° (c=2 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Porcentaje de pureza 98%