Learn More
Nalpha-Boc-D-asparagina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407628 5 g 5 g
15417628 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61121.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75647-01-7 | C9H16N2O5 | 232.236 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75647-01-7
Fórmula molecular C9H16N2O5
Peso molecular (g/mol) 232.236
Número MDL MFCD00065558
Clave InChI FYYSQDHBALBGHX-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo boc-d-asparagine, boc-d-asn-oh, n-alpha-boc-d-asparagine, boc-l-asn-oh, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-asparagine, nalpha-boc-d-asparagine, n-boc-d-asparagine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-asparagine, d-asparagine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoic acid
PubChem CID 1623168
Nombre IUPAC Ácido (2R)-4-amino-2-[(2-metilpropan-2-yl)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-D-asparagine
Color Blanco
Beilstein 4843040
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.23
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo