Learn More
Ácido nalpha-benciloxicarbonil-L-2,3-diaminopropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466936 5 g 5 g
15456936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62025.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid is a important building block for the synthesis of peptides containing DAP residues, e.g. bleomycins, edeines, tuberactinomycins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido nalfa-benciloxicarbonil-L-2,3-diaminopropiónico es un elemento importante para la síntesis de péptidos que contienen residuos de DAP, por ejemplo, bleomicinas, edeínas y tuberactinomicinas.
Solubilidad
Soluble en ácido diluido.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35761-26-3
Fórmula molecular C11H14N2O4
Peso molecular (g/mol) 238.243
Número MDL MFCD00237345
Clave InChI FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
Sinónimo z-dap-oh, cbz-beta-amino-l-alanine, 3-amino-2-n-cbz-l-alanine, s-3-amino-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-l-dap-oh, s-3-amino-2-benzyloxycarbonylamino propanoic acid, cbz-dap-oh, h-dap z-oh, n-alpha-cbz-l-2,3-diaminopropionic acid, z-dpr-oh
PubChem CID 2756313
Nombre IUPAC ácido (2S)-3-amino-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Beilstein 4486950
Información de solubilidad Soluble in dilute acid.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.24
Rotación óptica −39° (c-1 in 1M HCl)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 98%