Learn More
NAlpha-Benzoil-DL-arginina Beta-Naftilama Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30133389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133389 50 mg 50 miligramos
30135008 1 g 1 g
30004941 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20790850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913-04-2
Fórmula molecular C23H25N5O2.HCl
Peso molecular (g/mol) 439.9
Sinónimo BANA, N-Benzoyl-DL-arginine-beta-naphthylamide Hydrochloride, N-alpha-Benzoyl-DL-arginine-beta-naphthylamide Hydrochloride, NSC 83266, alpha-N-Benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamide Hydrochloride, alpha-N-Benzoyl-DL-arginine-beta-naphthylamide Hydrochloride, (±)-N-[4-Guanidino-1-(2-naphthylcarbamoyl)butyl]-benzamide Monohydrochloride, (±)-N-[4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[(2-naphthalenylamino)carbonyl]butyl]-benzamide Monohydrochloride;
Nombre IUPAC N-[5-(diaminometilideneamino)-1-(naftalena-2-ilamino)-1-oxopentán-2-il]benzamida; Cloruro
SMILES Cl.NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Benzoyl-DL-arginine beta-Naphthylamide Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N5O2.ClH/c24-23(25)26-14-6-11-20(28-21(29)17-8-2-1-3-9-17)22(30)27-19-13-12-16-7-4-5-10-18(16)15-19;/h1-5,7-10,12-13,15,20H,6,11,14H2,(H,27,30)(H,28,29)(H4,24,25,26);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1775