Learn More
Nalfa-acetil-L-ornitina, TRC
Código de producto. 30134679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134679 500 mg 500 miligramos
17927484 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187240500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6205-08-9
Fórmula molecular C7H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 174.2
Sinónimo N-Acetyl-L-ornithine, N-Acetylornithine, Nα-Acetyl-L-ornithine, Nα-Acetylornithine, N2-Acetyl-L-ornithine
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-5-ácido aminopentanoico
SMILES CC(N[C@H](C(O)=O)CCCN)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Acetyl-L-ornithine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O3/c1-5(10)9-6(7(11)12)3-2-4-8/h6H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1004