Learn More
Alfa-acetil-D-arginina dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335209 1 g 1 g
11345209 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18563.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 210545-23-6 | C8H16N4O3 | 216.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210545-23-6
Fórmula molecular C8H16N4O3
Peso molecular (g/mol) 216.24
Número MDL MFCD00209627
Clave InChI SNEIUMQYRCDYCH-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo ac-d-arg-oh, nalpha-acetyl-d-arginine dihydrate, n-alpha-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-carbamimidamido-2-acetamidopentanoic acid dihydrate, n-?-acetyl-d-arginine dihydrate, n-, a-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-diaminomethylidene amino-2-acetamidopentanoic acid dihydrate
PubChem CID 72698573
Nombre IUPAC (2R)-5-{[amino(iminiumil)metil]amino}-2-acetamidopentanoato
SMILES CC(=O)N[C@H](CCCNC(N)=[NH2+])C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate
Punto de fusión ∼270°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.29 (216.25 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%