Learn More
NAlpha-(2,4-Dinitro-5-fluorofenil)-D-alaninamida, TRC
Código de producto. 30387597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387597 500 mg
30387297 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479805500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132055-99-3
Fórmula molecular C9H9FN4O5
Peso molecular (g/mol) 272.19
Sinónimo (2R)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, (R)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide
SMILES C[C@@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-alaninamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0557