Learn More
Nalfa-1-(4,4-dimetil-2,6-dioxociclohex-1-iliden)etil-Nepsilon-Fmoc-L-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15400107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15400107 1 g 1 g
15415785 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15400107 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H66446.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 156648-40-7
Fórmula molecular C31H36N2O6
Peso molecular (g/mol) 532.64
Número MDL MFCD00467662
Clave InChI CNDRLQTWKWIHEP-KSYWNVGFNA-N
Sinónimo dde-lys fmoc-oh, dde-l-lys fmoc-oh, dde-lysine fmoc-oh, s-6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene ethyl amino hexanoic acid, n-a-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n-e-fmoc-l-lysine, n-alpha-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n-epsilon-fmoc-l-lysine, 2s-2-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene ethyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzdaa1015, n-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n'-fmoc-l-lysine, n-, a-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n-, a-fmoc-l-lysine
PubChem CID 51340473
Nombre IUPAC (2S)-2-{[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)ethyl]amino}-6-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexanoic acid
SMILES CC(N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O)=C1C(=O)CC(C)(C)CC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Nalpha-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo