Learn More
Naloxona, TRC
Código de producto. 30010685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010685 100 mg 100 miligramos
30007159 1 mg 1 miligramo
30004154 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN284995100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 465-65-6
Fórmula molecular C19 H21 N O4
Peso molecular (g/mol) 327.37
Sinónimo Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propen-1-yl)-, (5α)-, Morphinan-6-one, 17-allyl-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy- (8CI), Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, (5α)- (9CI), Normorphinone, N-allyl-7,8-dihydro-14-hydroxy- (7CI), (-)-Naloxone, 12-Allyl-7,7a,8,9-tetrahydro-3,7a-dihydroxy-4aH-8,9c-iminoethanophenanthro[4,5-bcd]furan-5(6H)-one, NSC 70413, Naloxone, l-Naloxone
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihidroxi-3-prop-2-enil-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-7-one
SMILES Oc1ccc2C[C@H]3N(CC=C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naloxone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO4/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1471
Porcentaje de pureza >95%