Learn More
Cloruro de Naloxona, TRC
Código de producto. 17911865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17911865 5 g 5 g
17912095 100 mg 100 miligramos
17971445 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17911865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN2850005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 357-08-4
Fórmula molecular C19 H21 N O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 363.84
Sinónimo Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propen-1-yl)-, hydrochloride (1:1), (5α)-, Morphinan-6-one, 17-allyl-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8CI), Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, (5α)- (9CI), Normorphinone, N-allyl-7,8-dihydro-14-hydroxy-, hydrochloride (7CI), (-)-N-Allyl-14-hydroxynordihydromorphinone hydrochloride, (-)-Naloxone hydrochloride, EN 1530, EN 15304, N-Allyldihydro-14-hydroxynormorphinone hydrochloride, NIH 7890, Nalone, Nalonee, Naloxone hydrochloride, Narcan, Narcanti, l-Naloxone hydrochloride
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihidroxi-3-prop-2-enil-2,4,5,6,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-7-one; Cloruro
SMILES Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC=C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naloxone Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO4.ClH/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H/t14-,17+,18+,19-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.1237
Porcentaje de pureza >95%