Learn More
Clorhidrato de naloxona dihidrato 1,0 mg/ml en metanol (como base libre anhidra), LoGiCal
Descripción
Clorhidrato de naloxona dihidrato 1,0 mg/ml en metanol (como base libre anhidra)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Naloxone hydrochloride dihydrate |
| CAS | 51481-60-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Naloxone hydrochloride dihydrate |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C19 H21 N O4 . Cl H . 2 H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Naloxone Hydrochloride Dihydrate, Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, dihydrate, (5 alpha)- |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H21NO4.ClH0.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23 H,1,5-10H2;1 H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1 |
| SMILES | O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3 N(CC=C)CC[C@@]45 [C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35 O |
| Nombre IUPAC | (4 R,4 AS,7 aR,12 bS)-4 A,9-dihidroxi-3-prop-2-enil-2,4,5,6,7 A,13-hexahidro-1 H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona;dihidrato;clorhidrato |
| Mostrar más |