Learn More
Naloxegol Oxalato, TRC
Código de producto. 30132458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132458 50 mg 50 miligramos
30007435 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN28447550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1354744-91-4
Fórmula molecular C34H53NO11 • C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 651.799003
Sinónimo AZ 13337019 Oxalate, Moventig, NKTR 118 Oxalate, (5α,6α)-4,5-Epoxy-6-(3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocos-1-yloxy)-17-(2-propen-1-yl)-morphinan-3,14-diol Ethanedioate
Nombre IUPAC (4R,4aS,7S,7aR,12bS)-7-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-metaxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]-3-prop-2-enil-1,2,4,5,6,7,7,1,13-octahidro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-4a,9-diol; Ácido oxálico
SMILES O[C@]12[C@]3(CCN(CC=C)[C@@H]2C4)[C@](OC5=C3C4=CC=C5O)([H])[C@@H](OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)CC1.OC(C(O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naloxegol Oxalate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H53NO11.C2H2O4/c1-3-9-35-10-8-33-30-26-4-5-27(36)31(30)46-32(33)28(6-7-34(33,37)29(35)25-26)45-24-23-44-22-21-43-20-19-42-18-17-41-16-15-40-14-13-39-12-11-38-2;3-1(4)2(5)6/h3-5,28-29,32,36-37H,1,6-25H2,2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t28-,29+,32-,33-,34+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 741.3572